材料
clear PET membrane
polystyrene housing
品質等級
無菌
γ-irradiated
sterile
特點
2x106 pores/cm2
包裝
pack of 48 ea
製造商/商標名
Millicell®
參數
37 °C max. temp.
技術
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
高度
15.5 mm
直徑
24 mm
insert maximum volume
4 mL
小室有效容積
2 mL
尺寸
6 wells
表面積
4.5 cm2
顏色
clear membrane
transparent membrane
孔徑
1.0 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millicell®悬挂式细胞培养小室配备聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜,特别适合各种细胞类型的生长和分化。这种独立灭菌和包装的培养小室具有1.0 μm透明膜孔径,适合大多数 6孔塑料组织培养板。
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell® 组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。 三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
MCRP06H48的替代品
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell® 组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。 三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
MCRP06H48的替代品
應用
- 细胞增殖
- 细胞表面受体
- 共培养
- 上皮细胞生长
- 饲养层
- 荧光检测/免疫组织化学
- 体外受精
- 体外毒理学
- 微生物附着
- 相差显微技术
- 极性蛋白分泌
- 极性摄取
- 运输/渗透性
包裝
单独泡罩包装
規格
膜孔密度 = 2 x 106 pores/cm2
其他說明
有关建议的培养基体积,请参见用户指南。
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦