Merck
所有图片(4)
主要文件
MAB4304
Sigma-Aldrich
抗-阶段特异性胚胎抗原-4抗体,克隆MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
别名:
SSEA-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MC-813-70, monoclonal
物種活性
human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
同型
IgG3
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
通常用于鉴定未分化的人类胚胎干细胞(hESC)的细胞表面标志物最初被表征为mESC、小鼠胚胎性癌(EC)或人类EC细胞的标志物。阶段特异性胚胎抗原3(SSEA-3)和SSEA-4被广泛用作定义人和小鼠ESC的细胞表面标志物。SSEA-3和SSEA-4在未分化的hESC上表达,但在未分化的mESC上不表达。
特異性
该抗体与人四癌干细胞(EC)、人胚胎生殖细胞(EG)和人胚胎干细胞(ES)表面表达的阶段特异性胚胎抗原-4(SSEA-4)反应。 未分化的鼠EC、ES和EG细胞没有明显的免疫反应性。 人EC细胞分化后,SSEA-4的表达下调。 相反,鼠EC和ES细胞的分化可能伴随着SSEA-4表达的增加。
免疫原
人胚胎性癌细胞系2102Ep
應用
免疫组织化学: 该抗体的一个先前批次已被用于IH。
免疫荧光:该抗体的一个先前批次已被用于IF。
ELISA: 该抗体的一个先前批次已被用于ELISA。
流式细胞术: 建议起始范围为10-20 µg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗阶段特异性胚胎抗原-4抗体(克隆MC-813-70)是一种抗阶段特异性胚胎抗原-4的抗体,用于FC、ELISA、IF、IH。
研究子类别
多能性&早期分化
研究类别
干细胞研究
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG3液体,溶于含0.02 M PBS、0.25 M NaCl(pH 7.6)和0.1%叠氮化钠的缓冲液中
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自接收之日起1年内保持稳定。
分析報告
对照
多能人胚胎干(ES)细胞
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Immunocytochemical analysis of human pluripotent stem cells using a self-made cytospin apparatus.
Pascual EY, Riggs MJ, Rao RR
Journal of Visualized Experiments null
Constitutive expression of pluripotency-associated genes in mesodermal progenitor cells (MPCs).
Pacini S, Carnicelli V, Trombi L, Montali M, Fazzi R, Lazzarini E, Giannotti S, Petrini M.
Testing null
Monoclonal antibodies against carbohydrate differentiation antigens identify subsets of primary sensory neurones
Dodd, J, et al
Nature, 311, 469-472 null
Dosage and cell line dependent inhibitory effect of bFGF supplement in human pluripotent stem cell culture on inactivated human mesenchymal stem cells.
Quang, T; Marquez, M; Blanco, G; Zhao, Y
Testing null
Ralf Dressel et al.
Biology direct, 4, 31-31 (2009-09-01)
Multipotent adult germ-line stem cells (maGSCs) represent a new pluripotent cell type that can be derived without genetic manipulation from spermatogonial stem cells (SSCs) present in adult testis. Similarly to induced pluripotent stem cells (iPSCs), they could provide a source