抗體表格
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MC-480, monoclonal
物種活性
mouse, human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
同型
IgM
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FUT4(2526)
一般說明
SSEA-1在早期小鼠胚胎表面、鼠胚胎癌细胞(EC)、鼠胚胎干细胞(ES)和鼠 & 人生殖细胞(EG)上表达。对于未分化的人EC和ES细胞,没有明显的免疫反应性。小鼠EC和ES细胞分化后,SSEA-1的表达下调。相反,人EC和ES细胞分化后,表现为SSEA-1的表达增加。
特異性
该抗体可与阶段特异性胚胎抗原-1(SSEA-1)反应,该抗原在早期小鼠胚胎表面、鼠胚胎癌细胞(EC)、鼠胚胎干细胞(ES)和鼠 & 人生殖细胞(EG)上表达。
免疫原
F9畸胎癌干细胞(经X射线照射)。
應用
免疫组织化学:
先前批次的抗体已经过IH测试。
免疫沉淀:
先前批次的抗体已经过IP测试。
免疫荧光:
先前批次的抗体已经过IF测试。4%PFA室温5-10分钟固定。由于表位位于外部,因此不需要表面活性剂。
流式细胞术:
建议起始范围为10-20 µg/mL。
阳性小鼠EC细胞系包括:
F9、PCC4、ND-1、SCC1、NG2、LT/SV、MH-15、FA-25。
细胞系:PYS-2、OTT6050f、B3T3SV。C57SV、K129SV。KCA、QAIB、BW5147为阴性对照。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
先前批次的抗体已经过IH测试。
免疫沉淀:
先前批次的抗体已经过IP测试。
免疫荧光:
先前批次的抗体已经过IF测试。4%PFA室温5-10分钟固定。由于表位位于外部,因此不需要表面活性剂。
流式细胞术:
建议起始范围为10-20 µg/mL。
阳性小鼠EC细胞系包括:
F9、PCC4、ND-1、SCC1、NG2、LT/SV、MH-15、FA-25。
细胞系:PYS-2、OTT6050f、B3T3SV。C57SV、K129SV。KCA、QAIB、BW5147为阴性对照。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗阶段特异性胚胎抗原1抗体(克隆MC-480)对阶段特异性胚胎抗原1的检测水平 & 已有报道 &,并已经过验证可用于FC、IF。IH & IP。
研究子类别
多能的 & 早期分化
神经干细胞
多能的 & 早期分化
神经干细胞
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
品質
已经过测试
標靶描述
220kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgM,溶于含0.05M磷酸钾(pH 8.0)、0.3M NaCl、和0.05%叠氮化钠的缓冲液中
儲存和穩定性
自收到之日起在2-8ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
P19小鼠胚胎癌细胞
P19小鼠胚胎癌细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
The efficient generation of cell lines from bovine parthenotes.
Pashaiasl M, Khodadadi K, Holland MK, Verma PJ
Cellular Reprogramming null
Induced pluripotent reprogramming from promiscuous human stemness related factors.
Nelson TJ, Martinez-Fernandez A, Yamada S, Mael AA, Terzic A, Ikeda Y
Clinical and Translational Science null
Z Cao et al.
The Journal of biological chemistry, 276(24), 21714-21723 (2001-03-30)
In this study we demonstrate that in corneal epithelium there is cell-cell contact-regulated expression of a 145-kDa glycoprotein (GP) bearing the glycan determinant Lewis(x) (Le(x)) (Galbeta(1,4)[Fucalpha(1,3)]GlcNAc). This glycoprotein (Le(x)-GP) was expressed in confluent/contact-inhibited cultures but not in sparse cultures of
Yan-Min Feng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(5), 782-791 (2014-01-09)
A critical process of early oogenesis is the entry of mitotic oogonia into meiosis, a cell cycle switch regulated by a complex gene regulatory network. Although Notch pathway is involved in numerous important aspects of oogenesis in invertebrate species, whether
Reprogramming factors involved in hybrids and cybrids of human embryonic stem cells fused with hepatocytes.
Guo J, Tecirlioglu RT, Nguyen L, Koh K, Jenkin G, Trounson A
Cellular Reprogramming null