無性繁殖
TE-7, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FGF1(2246)
特異性
该抗体与组织中的成纤维细胞以及培养的成纤维细胞反应。 在皮肤切片上,抗体与基底表皮细胞反应。由抗体TE-7定义的抗原似乎是中胚层衍生的(间充质)人结缔组织和源自这种组织的肿瘤(例如纤维肉瘤)的标志物(Haynes, B.F., et al. (1984).J. Exp.Med. 159(4):1149-1168)。该抗体可用于评估胸腺上皮培养与成纤维细胞的污染,以及鉴别胎儿中胚层来源的细胞。
免疫原
全人胸腺造口细胞(Haynes, B.F., et al. (1984).J. Exp.Med. 159(4):1149-1168)。
應用
免疫组化分析:肌病患者石蜡包埋腓肠肌切片中代表性批次免疫染色的成纤维细胞(由NE,Omaha内布拉斯加大学医疗中心Duy Minh Ha提供)
免疫细胞化学分析:代表性批次通过荧光免疫细胞化学法对人肌肉成纤维细胞进行免疫染色(Agley, C.C., et al. (2015).J. Vis. Exp.(95):52049)。
免疫细胞化学分析:代表性批次通过免疫细胞化学对MRC-5胎儿成纤维细胞和正常人真皮成纤维细胞(NHDF)进行免疫染色,但对纤维细胞或巨噬细胞不进行免疫染色(Bertolotto, C., et al. (2009).PLoS One.4(10):e7475)。
流式细胞术分析:代表性批次检测到从人ESC和iPSC分化的成纤维细胞(Zhang, J., et al. (2012).Circ.Res. 111(9):1125-1136)。
免疫荧光分析:代表性批次通过荧光免疫组织化学法对人骨骼肌冷冻切片中的成纤维细胞免疫染色(Agley, C.C., et al. (2013).J. Cell.Sci. 126(Pt 24):5610-5625)。
免疫荧光分析:代表性批次通过荧光免疫组织化学法对丙酮固定、冷冻人体组织切片中的纤维基质和血管进行免疫染色(Haynes, B.F., et al. (1984).J. Exp.Med. 159(4):1149-1168)。
免疫细胞化学分析:代表性批次通过荧光免疫细胞化学法对人肌肉成纤维细胞进行免疫染色(Agley, C.C., et al. (2015).J. Vis. Exp.(95):52049)。
免疫细胞化学分析:代表性批次通过免疫细胞化学对MRC-5胎儿成纤维细胞和正常人真皮成纤维细胞(NHDF)进行免疫染色,但对纤维细胞或巨噬细胞不进行免疫染色(Bertolotto, C., et al. (2009).PLoS One.4(10):e7475)。
流式细胞术分析:代表性批次检测到从人ESC和iPSC分化的成纤维细胞(Zhang, J., et al. (2012).Circ.Res. 111(9):1125-1136)。
免疫荧光分析:代表性批次通过荧光免疫组织化学法对人骨骼肌冷冻切片中的成纤维细胞免疫染色(Agley, C.C., et al. (2013).J. Cell.Sci. 126(Pt 24):5610-5625)。
免疫荧光分析:代表性批次通过荧光免疫组织化学法对丙酮固定、冷冻人体组织切片中的纤维基质和血管进行免疫染色(Haynes, B.F., et al. (1984).J. Exp.Med. 159(4):1149-1168)。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
经验证,该抗成纤维细胞抗体(克隆TE)可用于流式细胞仪(FC)、免疫细胞化学(ICC)、免疫荧光(IF)和免疫组化(IHC)检测成纤维细胞。
外觀
单克隆抗体以100 μg/mL的浓度溶于含有10 mM叠氮化钠和1 mg/mL牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液中。 我们建议每个实验室确定在其特定应用中使用的最佳工作滴定度。
形式:纯化
儲存和穩定性
若购买后1个月内使用,则储存于+4°C,若要长期储存,则将抗体等分成小体积并储存于-20°C。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
The human thymic microenvironment.
Advances in Immunology, 36, 87-142 (1984)
Intrathymic and extrathymic T cell maturation.
Immunological Reviews, 42, 138-184 (1978)
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 70(5), 568-576 (2017-03-28)
AlloDerm RTU® and AlloMaxTM are two acellular dermal matrices (ADMs) used in implant-based breast reconstruction. In this study, we examined whether different processing methods for the ADMs lead to a disparity in histologic, clinical, and financial outcomes after breast reconstruction.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 30(1), 107-112 (2022-09-21)
Myofibroblast-dominant proliferation (relative to fibroblast proliferation) is the key process in urethral fibrosis, but its association with clinical features is not understood. We conducted a histological analysis of urethral strictures and examined the association between myofibroblast proliferation and stricture characteristics.
Journal of translational medicine, 14, 39-39 (2016-02-06)
Lower leg ischemia, myopathy, and limb dysfunction are distinguishing features of peripheral artery disease (PAD). The myopathy of PAD is characterized by myofiber degeneration in association with extracellular matrix expansion, and increased expression of transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1; a