product name
酒精, for molecular biology
蒸汽密度
1.59 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
683 °F
效力
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
雜質
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
for molecular biology
應用
Ethanol for molecular biology. CAS No. 64-17-5, EC Number 200-578-6.
分析報告
Appearance (colour)colourlessAppearance (description)clearPurity (GC)≥ 99.8 %Acidity≤ 0.0002 meq/gAlkalinity≤ 0.0002 meq/gHeavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %DNases (nicking-activity)not detectableRNasesnot detectable
腳註
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C