产品名称
抗-MAP2A抗体,AP20, ascites fluid, clone AP20, Chemicon®
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AP20, monoclonal
物種活性
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAP2(4133)
一般說明
MAP-2(微管相关蛋白2)是在脑微管组装中起重要作用的几种高分子量蛋白之一。MAP-2除了与微管结合外,还与神经丝和肌动蛋白丝结合,这表明它可能指导微管、其他细胞骨架成分和细胞质细胞器之间的相互作用(Binder, 1984)。
MAP-2是神经元的一种严格标志物。另外,MAP-2显示出细胞内特异性。在中枢神经系统中,MAP-2仅限于神经元细胞体和树突。但也有例外,有些轴突的MAP-2染色呈阳性(Caceres,1984;Binder,1986)。当MAP-2首次在培养的神经元中表达时,MAP-2均匀地分布在整个细胞中,但随着树突发育的进行而选择性地定位(Caceres,1986;Dotti,1987)。
MAP-2是神经元的一种严格标志物。另外,MAP-2显示出细胞内特异性。在中枢神经系统中,MAP-2仅限于神经元细胞体和树突。但也有例外,有些轴突的MAP-2染色呈阳性(Caceres,1984;Binder,1986)。当MAP-2首次在培养的神经元中表达时,MAP-2均匀地分布在整个细胞中,但随着树突发育的进行而选择性地定位(Caceres,1986;Dotti,1987)。
特異性
MAP2a & b。无法识别其他变体。
免疫原
牛MAP2
應用
使用经验证可用于IH & WB的抗MAP2A抗体(AP20)检测MAP2A。
免疫组化:
1:50-1:200。AP20染色树突和神经元细胞体,但不染色神经元过程和轴突。先前批次的该抗体已经过免疫组化验证。
蛋白质印迹:
SDS-PAGE图谱:在SDS-PAGE中,来自成年大鼠的MAP-2迁移为紧密相关的两条带,分子量约为300 kD。但是,在大脑发育的早期(大鼠出生后第10天),MAP-2迁移为一条单条带,该条带与成年MAP-2两条带(MAP-AP20)的较低分子量条带相同。在发育后期(出生后第17-18天),MAP-2的迁移形式变为成年两条带形式。(在脊髓中,其会更早地转化为成人形式)。
蛋白质印迹:先前批次中使用了1:500稀释度。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
1:50-1:200。AP20染色树突和神经元细胞体,但不染色神经元过程和轴突。先前批次的该抗体已经过免疫组化验证。
蛋白质印迹:
SDS-PAGE图谱:在SDS-PAGE中,来自成年大鼠的MAP-2迁移为紧密相关的两条带,分子量约为300 kD。但是,在大脑发育的早期(大鼠出生后第10天),MAP-2迁移为一条单条带,该条带与成年MAP-2两条带(MAP-AP20)的较低分子量条带相同。在发育后期(出生后第17-18天),MAP-2的迁移形式变为成年两条带形式。(在脊髓中,其会更早地转化为成人形式)。
蛋白质印迹:先前批次中使用了1:500稀释度。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对PC12裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:500稀释度在10 μg PC12裂解物上检测到MAP 2。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:500稀释度在10 μg PC12裂解物上检测到MAP 2。
標靶描述
约300 kDa
聯結
替代:MAB3418
外觀
未纯化
未纯化小鼠单克隆IgG1腹水,溶于含15 mM叠氮化钠的缓冲液中
儲存和穩定性
自接收之日起,未稀释的等分试样在-20ºC下可稳定保存1年。
处理建议:接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。注释:冷冻箱温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。注释:冷冻箱温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
脑组织
培养神经元
脑组织
培养神经元
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
SDF1 reduces interneuron leading process branching through dual regulation of actin and microtubules.
Lysko, DE; Putt, M; Golden, JA
The Journal of Neuroscience null
Cell Death induced by a caspase-cleaved transmembrane fragment of the Alzheimer amyloid precursor protein
Nishimura, I. et al
Cell Death and Differentiation, 9(2), 199-208 (2002)
Changqing Xu et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 11(2), 316-331 (2016-03-20)
In the era of combined antiretroviral therapy (cART), human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is now considered a chronic disease that specifically targets the brain and causes HIV-1-associated neurocognitive disorders (HAND). Endocannabinoids exhibit neuroprotective and anti-inflammatory properties in several central
Host Cell Preference of Toxoplasma gondii Cysts in Murine Brain: A Confocal Study.
Melzer, TC; Cranston, HJ; Weiss, LM; Halonen, SK
Journal of neuroparasitology null
Glia protects neurons against extracellular human neuromelanin.
Depboylu, Candan, et al.
Neuro-Degenerative Diseases, 4, 218-226 (2007)