主要文件
05-804
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1E1/A6
别名:
Anti-Tau antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-Tau(4-重复亚型 RD4)抗体,克隆1E1/A6, culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1E1/A6, monoclonal
物種活性
mouse, bovine, human, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
微管相关蛋白或MAP与微管结构的微管蛋白亚基结合并调节其功能稳定性。在细胞中,MAP与单体和多聚微管蛋白结合。MAP与多聚微管蛋白的结合进一步稳定了更高阶微管蛋白结构的形成。MAP与微管结构的结合是通过微管亲和力调节激酶(MARK)的磷酸化介导的。磷酸化释放与微管结合的MAP,使结构不稳定,促使其分解。主要有两种MAP类型,I型和II型。II型MAP包括MAP2,MAP4和tau,存在于神经组织中。脑组织中存在六种tau亚型,它们的结合结构域数量不同。三个亚型具有三个结合结构域,其他三个亚型具有四个结合结构域。结合结构域位于蛋白质的羧基末端,并带正电荷(使其与带负电荷的微管结合)。具有四个结合结构域的亚型比具有三个结合结构域的亚型在稳定微管方面更好。
特異性
由于序列同源性,预期与小鼠和牛发生交叉反应。
识别Tau(4-重复亚型RD4),Mr 45-65 kDa。较高的MW带(68-72 kDa)代表磷酸化的tau。
免疫原
牛甲状腺球蛋白缀合的合成肽,对应于人Tau(4-重复亚型RD4)的氨基酸275-291(VQIINKKLDLSNVQSKC)。 区域是由相邻外显子9 & 11编码的侧翼连接,其中包含外显子10。 人、大鼠、小鼠和牛的免疫序列相同。
應用
免疫组化:
该抗体已被独立实验室报告用于检测高压灭菌石蜡脑切片中的Tau(4-重复亚型RD4)。(De Silva, R., 2003;Togo, T., 2002)
Tauopathies的差异检测:(Togo, T., 2002)
研究子类别
激酶&磷酸酶
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
该抗Tau(4-重复亚型RD4)抗体(克隆1E1/A6)经验证可用于IH,WB中检测Tau(4-重复亚型RD4)。
品質
已通过蛋白免疫印迹对大鼠脑溶质级分进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1,000-1:10,000稀释液在大鼠脑细胞溶质级分中检测到Tau(4-重复亚型RD4)。
標靶描述
~68-72 kDa
外觀
在含0.05%叠氮化钠的上清液中培养的小鼠单克隆。
冻存于-20°C。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
大鼠脑溶质级分。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Pathological inclusion bodies in tauopathies contain distinct complements of tau with three or four microtubule-binding repeat domains as demonstrated by new specific monoclonal antibodies.
de Silva, R, et al.
Neuropathology and Applied Neurobiology, 29, 288-302 (2003)
Parenchymal and vascular lesions in ageing equine brains: histological and immunohistochemical studies.
M T Capucchio,M Marquez,P Pregel,L Foradada,M Bravo,G Mattutino,C Torre,D Schiffer et al.
Journal of Comparative Pathology null
The complex relationship between soluble and insoluble tau in tauopathies revealed by efficient dephosphorylation and specific antibodies
Hanger, D P, et al
Febs Letters, 531, 538-542 (2002)
Differential involvement and heterogeneous phosphorylation of tau isoforms in progressive supranuclear palsy.
Gibb, G M, et al.
Brain Research Molecular Brain Research, 121, 95-101 (2004)
Dementia with Lewy bodies from the perspective of tauopathy.
Iseki, Eizo, et al.
Acta neuropathologica, 105, 265-270 (2003)