产品名称
抗-MAP2 (2a+2b)抗体,小鼠单克隆 小鼠抗, clone AP-20, ascites fluid
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AP-20, monoclonal
分子量
apparent mol wt 280 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:500 using rat brain enriched microtubule protein preparation or rat cerebral cortex extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
微管相关蛋白2(MAP2)是一种神经元蛋白质。它属于MAP2/Tau家族。该基因定位于人染色体2q34-q35上。MAP2存在于神经元中。MAP2有三种形式;两种具有相似的大小,表观分子量为280kDa(MAP2a和MAP2b),第三种具有70kDa的较低分子量(MAP2c)。在新生大鼠脑中存在MAP2b和MAP2c,而不存在MAP2a。出生后 10 到 20 天之间,MAP2a 开始表达。同时,MAP2c的水平下降了 10 倍。这种变化发生在树突生长完成,且神经元达到其成熟形态的时期。MAP2由老年大鼠大脑中类似组织蛋白酶D的蛋白酶分解。某些迹象表明MAP2在一些种类神经元中的表达水平高于其它种类的神经元。众所周知,MAP2 促进微管组装并在微管上形成侧臂。它还与神经丝、肌动蛋白和细胞骨架的其他元素相互作用。
抗 MAP2 (2a + 2b)(小鼠 IgG1 同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。
抗 MAP2 (2a + 2b)(小鼠 IgG1 同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。
免疫原
牛 MAP2
應用
单克隆抗 MAP2 (2a + 2b) 抗体已应用于免疫组织化学、免疫细胞化学和抗体鉴定。
生化/生理作用
微管相关蛋白2(MAP2)与微管相互作用以维持树突结构。它在支持脊柱肌动蛋白细胞骨架、结合和成核丝状肌动蛋白(F肌动蛋白)以调节脊柱形态方面发挥重要作用。
外觀
本品以腹水形式提供,含 15 mM 叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在 2-8°C 下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
其他說明
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
A Novel Purification Method for CNS Projection Neurons Leads to the Identification of Brain Vascular Cells as a Source of Trophic Support for Corticospinal Motor Neurons
Jason C D, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(33) , 8294-8305 (2008)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2004)
Impaired Cerebellar Development and Function in Mice Lacking CAPS2, a Protein Involved in Neurotrophin Release
Tetsushi S, et al.
The Journal of Neuroscience, 27(10), 2472-2482 (2007)
Attenuated inflammatory response in triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) knock-out mice following stroke.
Sieber M W, et al.
PLoS ONE, 8(1), e52982-e52982 (2013)
Identification of ischemic regions in a rat model of stroke.
Popp A, et al.
PLoS ONE, 4(3), e4764-e4764 (2009)