生物源
chicken
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Map2(25595)
特異性
微管相关蛋白2(MAP2)。 预计该抗体将与全部哺乳动物反应。
免疫原
纯化牛脑MAP2
應用
抗MAP2抗体是用于 IC、IH& WB的针对MAP2的抗体。
研究子类别
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1:5,000-1:10,000识别约280 kDa的双峰和约70 kDa的双峰。
在冷冻组织切片上进行免疫组织化学分析:建议的固定剂是4%多聚甲醛(1-10分钟),然后在-20°C甲醇中5分钟。
免疫细胞化学:在组织培养中的细胞上为1:5,000-1:10,000,在10%福尔马林中固定1-10分钟,然后在-20°C甲醇中固定5分钟。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
在冷冻组织切片上进行免疫组织化学分析:建议的固定剂是4%多聚甲醛(1-10分钟),然后在-20°C甲醇中5分钟。
免疫细胞化学:在组织培养中的细胞上为1:5,000-1:10,000,在10%福尔马林中固定1-10分钟,然后在-20°C甲醇中固定5分钟。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
標靶描述
识别约280 kDa的双峰和约70 kDa的双峰
外觀
形式:纯化
硫酸铵沉淀
纯化的鸡IgY。 含有5 mM叠氮化钠的PBS液体。
儲存和穩定性
自发运之日起在-20°C可保存1年。等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
阳性=大脑皮层。阴性=肝脏或肾脏。
阳性=大脑皮层。阴性=肝脏或肾脏。
其他說明
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 838-851 (2018-12-12)
The von Economo neurons (VENs) are specialized large bipolar projection neurons with restricted distribution in the human brain, and they are far more abundant in humans than in non-human primates. However, VEN functions remain elusive due to the difficulty of
The upregulation of specific interleukin (IL) receptor antagonists and paradoxical enhancement of neuronal apoptosis due to electrode induced strain and brain micromotion.
Biomaterials, 33, 5983-5996 (2012)
Nature neuroscience, 21(1), 33-40 (2017-12-13)
The synaptic vesicle (SV) protein synaptotagmin-1 (Syt1) is the Ca2+ sensor for fast synchronous release. Biochemical and structural data suggest that Syt1 interacts with phospholipids and SNARE complex, but the manner in which these interactions translate into SV fusion remains
Stimulation of Glia Reveals Modulation of Mammalian Spinal Motor Networks by Adenosine.
Testing null
Cadherin expression in the developing mouse olfactory system.
The Journal of Comparative Neurology null