Key Documents
MABN1190
Sigma-Aldrich
抗-PSD95抗体,克隆1A8.1
clone 1A8.1, from mouse
别名:
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1A8.1, monoclonal
物種活性
rat, human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DLG4(1742)
一般說明
Disks大同源物4(UniProt P78352;又称突触后密度蛋白95、PSD-95、SAP-90、SAP90、突触相关蛋白90)由人类DLG4(又称PSD95)基因(基因ID 1742)编码。PSD-95属于膜相关鸟苷酸激酶(MAGUK)家族,该家族还包括PSD-93、SAP97和SAP102。PSD95主要在海马CA1区和大脑前额皮质表达,它以体表树突模式定位于抑制性神经元的突触后膜和突触前轴突末端。PDS-95是兴奋性突触后密度(PSD)的主要支架蛋白,通过与多种PSD蛋白的相互作用,包括NMDA受体(NMDAR)、AMPA受体(AMPAR)复合物(通过Stargazin/TARP)、粘附分子以及其他支架蛋白(如GKAP和Shank),成为突触强度的有效调节剂。PSD95和神经元一氧化氮合酶(nNOS)相互作用在急性和慢性疼痛中维持超敏反应中起作用。此外,GluR6-PSD95-CaMKII复合物的组装被认为是通过促进CaMKII对GluR6丝氨酸的磷酸化和JNK的激活介导脑缺血损伤的主要信号传导模块。
特異性
克隆1A8.1表位序列存在于UniProt报道的人、小鼠和大鼠PSD95的所有剪接亚型(P78352、Q62108、P31016)中。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人PSD95的PDZ结构域2 & 3之间的区域。
表位:PDZ结构域2 & 3之间的区域。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在人大脑皮层、肾脏和扁桃体组织切片中检测到PSD95。
抗PSD95抗体,克隆1A8.1是抗PSD95的抗体,用于蛋白质印迹、免疫组织化学。
研究子类别
突触&突触生物学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对大鼠海马组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg大鼠海马体组织裂解物中检测到PSD95。
標靶描述
观测值〜80 kDa。计算值80.50/80.47/80.47 kDa(人/小鼠/大鼠亚型1;PSD95-α)、85.43/85.42 kDa(人/小鼠亚型2;PSD95-β), 80.13/80.10 kDa(人/小鼠亚型3)。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Beatrice Vignoli et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Neurons release and respond to brain-derived neurotrophic factor (BDNF) with bursts of brain activity. BDNF action is known to extend to peri-synaptic astrocytes, contributing to synaptic strengthening. This implies that astrocytes have a set of dynamic responses, some of which
Angela O Dorigatti et al.
GeroScience, 43(1), 115-124 (2020-10-17)
The ability to generate in vitro cultures of neuronal cells has been instrumental in advancing our understanding of the nervous system. Rodent models have been the principal source of brain cells used in primary cultures for over a century, providing