主要文件
LIF1005
Sigma-Aldrich
白血病抑制因子人
5 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
别名:
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
化驗
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
形狀
liquid
比活性
≥1 x 10(E8) U/mg
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
10 μg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
human ... LIF(3976)
一般說明
产品来源:LIF 是使用 pGEX 表达系统在大肠埃希菌中表达的带 GST 的融合蛋白,并用凝血酶从 GST 部分酶切并通过 HPLC 色谱法纯化。
人LIF是一个19.7 kDa的蛋白质,含有181个氨基酸残基。非糖基化的、大肠埃希菌表达的重组人 LIF 在体外的生物学活性与天然 LIF 没有区别。 人和鼠成熟的 LIF 在氨基酸对照处具有78%的序列一致性。 人 LIF 对人和小鼠细胞均具有同等活性。鼠 LIF 对人细胞的活性比 hLIF 低约 1000 倍。
白血病抑制因子(LIF)是一种淋巴样因子,可通过抑制自发分化来促进胚胎干细胞的长期维持。LIF 具有许多其他活性,包括胆碱能神经元分化、干细胞多能性控制、骨骼和脂肪代谢、某些因子依赖性细胞系的有丝分裂,以及在体内对巨核细胞生成的促进。
應用
推荐的QC方案
M1生物测定
1. 使用体外半固体琼脂培养物进行M1生物测定,该培养物在1 mL体积的DME(含20%FCS的0.3%琼脂)中含有约100个细胞。
2. 加入100 μL样品或hLIF(等渗盐水中5%FCS中的10(E4)单位/mL),一式两份两倍系列稀释至35 mm培养皿。
3. 将100μ L 5%FCS的等渗盐水加入到两个对照载玻片上。
4. 在37°C、含10%CO2的完全湿润空气中培养7天。
5. 对显示分化的菌落数进行评分(注:50单位定义为导致50%菌落分化的活性量)。
有关其他信息,请访问www.esgro-lif.com
LIF由CHEMICON International,Inc.生产,受美国专利号5,443,825、5,750,654 和 6,261,548,欧洲专利号 0285 448 和相关的外国专利的保护,并无法再销售。
單位定義
比活度:50 个单位定义为在 1 mL 琼脂培养物中诱导 50% M1 克隆分化所需的人 LIF 量。
外觀
PBS,pH 7.4 和 0.02%吐温20中的液体。 没有添加防腐剂。
儲存和穩定性
在 2-8°C 下可保存长达 6 - 12 个月。应在已添加蛋白质(例如 1%BSA)或吐温20的缓冲液或培养基中进一步稀释。
LIF 由美国 CHEMICON International,Inc. 生产,受美国专利号5,187,077、5,427,925、5,443,825、5,750,654 和 6,261,548,欧洲专利号 0285 448 和相关的外国专利的保护,并无法再销售。
分析報告
无菌和微质体测试均为阴性。
比活度:人 LIF 的活性取决于诱导 M1 髓样白血病细胞分化的能力。在该测定法中,人 LIF 的最低可检测浓度为 0.5 ng/mL
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
标签许可-仅限于研究用途
白血病抑制因子(“ LIF”)受 AMRAD Corporation Ltd. 拥有的美国专利号 5,443,825 和 5,750,654 以及加拿大专利号 1,341,581 和 1,341,469 的保护,并且仅授予 Millipore 用于研究用途。 本产品的使用仅限于研究用途,不得用于任何商业目的,例如使用本产品制作或开发其他研究产品,或将本产品用作研究试剂盒中的组件。 本产品不得在人类中使用或用于任何诊断目的。
购买者可以拒绝接受本标签许可的条件,只需将未开封的产品退回,我们将会全额退还其所支付的购买价。
购买本产品的营利性实体或商业研究实体应在购买后 3 个月内与 Millipore 公司签署单独的商业许可证。未经 Millipore 公司的明确书面许可,并且这些实体未经 Millipore 获得使用本产品的明确许可,研究人员不得将本产品或其衍生物转让给在其他非营利组织进行商业研究的研究人员,也不得转让给营利组织。除此处明确规定外,本产品的受让人无权将本产品或其衍生物转让给任何其他个人或实体。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
K Kami et al.
Muscle & nerve, 22(11), 1576-1586 (1999-10-08)
Using in situ hybridization histochemistry, we characterized the spatiotemporal gene expression patterns of leukemia inhibitory factor (LIF) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), and their receptor components (LIFR, GFR-alpha1, RET) induced in muscle cells, intramuscular nerves, and motoneurons in
Necati Findikli et al.
Reproductive biomedicine online, 10(5), 617-627 (2005-06-14)
Human embryonic stem cells (hESC), with their ability to differentiate into all cell types in the human body, are likely to play a very important therapeutic role in a variety of neurodegenerative and life-threatening disorders in the near future. Although
M K Carpenter et al.
Experimental neurology, 158(2), 265-278 (1999-07-23)
The isolation and expansion of human neural progenitor cells have important potential clinical applications, because these cells may be used as graft material in cell therapies to regenerate tissue and/or function in patients with central nervous system (CNS) disorders. This