主要文件
ESG1107
Sigma-Aldrich
ESGRO®重组小鼠LIF蛋白
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml.
别名:
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
化驗
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
10000000 units/mL
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
mouse ... LIF(16878)
一般說明
ESGRO 小鼠 LIF 培养基补充剂以有效单位/mL 的形式提供,以确保批次之间的性能一致。 每批 ESGRO 补充剂均经过严格的质量控制测试,以确保能可靠地抑制小鼠多能干细胞分化。 ESGRO 小鼠 LIF 补充剂可用于小鼠胚胎干(ES)和诱导性多能干(iPS)细胞的基于饲养层和无饲养层的培养。
小鼠白血病抑制因子(LIF,mLIF)通过抑制自发分化,促进多能小鼠胚胎干(ES)和诱导多能干(iPS)细胞的自我更新和长期维持。
應用
ESGRO 补充剂的应用包括用作体外维持鼠 ES 细胞多能表型的试剂。
建议的实验方案:
ES 细胞:在 D3 和 MBL-1 多能 ES 细胞培养物中,研究发现,通常每 1.0 mL 组织培养基需要 1000 U ESGRO 补充剂来维持具有干细胞表型的 ES 细胞。 相似浓度的 mLIF 也已用于遗传修饰的 ES 细胞的种系传递(E3)。
在推荐浓度下,107 单位的 ESGRO 足以用于 10.0 L 的组织培养基,而 106 单位的 ESGRO 补充剂足以用于 1.0 L 的组织培养基。
外觀
ESGRO 补充剂以液体形式提供,含量为 107 单位,溶于 1.0 mL 磷酸盐缓冲盐水,含 1%w/v 牛血清白蛋白 BSA 为载体以确保稳定性。
形式:纯化
準備報告
提供的 ESGRO® 补充剂经 0.22 微米无菌过滤,并在支原体检测中呈阴性。
儲存和穩定性
ESGRO 补充剂在环境温度下运输。出于客户关系,可能包含一个冰袋,但确实没必要。开发期间已使用 ESGRO 补充剂进行了广泛的稳定性测试。 该产品自生产之日起,以浓缩形式或在无菌组织培养基中稀释后至少可稳定保存 18 个月,且对 ES 细胞没有活性损失。 若要长期储存,建议将 ESGRO 补充剂储存于 4°C。 冻融会降低效力。建议在使用前,将 ESGRO 补充剂在无菌组织培养基中稀释并等分至合适的浓度,然后储存于 4°C。应避免冻融。在 ES 细胞培养期间,该产品在 37°C,5% CO2 培养箱中可稳定至少 7 天。
分析報告
比活度:ESGRO® 补充剂在小鼠胚胎干细胞(D3 & MBL-1)和鼠 M1 髓样白血病细胞上进行了评估(4)。50 单位的标准定义为在 1.0mL 组织培养基中可诱导 50% 的 M1 菌落分化的 ESGRO 补充剂的浓度(4)。 10E7 单位相当于大约 100 μg 的纯蛋白质,足以处理 10L 的 ES 细胞培养基。
胚胎干细胞测定:分化抑制测定,浓度为 1000 单位/mL 小鼠骨髓白血病细胞 M1:比活度 >/= 108 单位/mg
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Gesa Witt et al.
Cell biology and toxicology, 37(2), 229-243 (2020-06-22)
The embryonic stem cell test (EST) represents the only validated and accepted in vitro system for the detection and classification of compounds according to their developmental and reproductive teratogenic potency. The widespread implementation of the EST, however, in particular for
Xudong Fu et al.
Science advances, 6(22), eaay5181-eaay5181 (2020-06-12)
In mouse embryonic stem cell (ESC), a small cell population displays totipotent features by expressing a set of genes that are transiently active in 2-cell-stage embryos. These 2-cell-like (2C-like) cells spontaneously transit back into the pluripotent state. We previously dissected
Isolation and characterization of neural crest-derived stem cells from dental pulp of neonatal mice.
Janebodin, Kajohnkiart, et al.
Testing, 6, e27526-e27526 (2011)
Novel hyperactive transposons for genetic modification of induced pluripotent and adult stem cells: a nonviral paradigm for coaxed differentiation.
Belay, Eyayu, et al.
Stem Cells, 28, 1760-1771 (2010)
Dynamic regulation of 5-hydroxymethylcytosine in mouse ES cells and during differentiation.
Ficz G. et al.
Nature null
商品
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.