HSTCMAG-28SK
MILLIPLEX®人类高灵敏度T细胞小组-免疫学多重测定
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
别名:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
推荐产品
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
MILLIPLEX®人高灵敏度T细胞磁珠检测板用于同时定量人血浆、血清和细胞/组织培养上清液样品中以下分析物的任何或全部:趋化因子,GM-CSF,IFNγ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8,IL-10,IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-21,IL-23,ITAC,MIP-1α,MIP-1,βMIP-3α
和TNFα。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省宝贵的样品量。
面板类型:细胞因子/趋化因子
特異性
面板内无可检测的交叉反应性。
應用
- 分析物:趋化因子,GM-CSF,IFNγ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8,IL-10,IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-21,IL-23,I-TAC,MIP-1α,MIP-1β,MIP-3α,TNF-α
- 因为样品制备和试验设置有独特的功能,所以在运行试验之前请阅读整个方案。
- 推荐的样品类型:血清、血浆或组织/细胞裂解物和培养上清液
- 分析运行时间:过夜
- 研究类别:炎症&免疫学
- 研究子类别:免疫反应,代谢紊乱,慢性炎症性疾病,心血管疾病,神经科学
特點和優勢
聯結
儲存和穩定性
其他說明
法律資訊
免責聲明
推薦
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract