主要文件
03-0163-00
Millipore
SMC® 人TNFα 高灵敏度试剂盒
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
别名:
肿瘤坏死因子 α
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.77
用途
 kit sufficient for 96 wells
物種活性
human
製造商/商標名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.20 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.05-50 pg/mL
技術
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
輸入
plasma
serum
相容性
for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
SMC® 人TNFα高灵敏度免疫分析试剂盒包含进行分析所需的所有试剂。该测定采用以标准孔板形式配置的标准免疫测定工作流程。
测定方案与现有的夹心ELISA方法相似,但有两个主要区别:
1)洗脱缓冲液破坏夹心结构,分离标记的检测抗体以进行定量。
2)Erenna 和SMCxPRO® 免疫测定系统使用单分子计数(SMC®)技术对分析物进行检测。
特異性
非人类灵长类动物、大鼠、猫、犬和马样品100%可检出。 尽管可以检测到TNFα,但尚未对这些物种的测定进行验证。
法律資訊
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
我们的产品仅用于研究目的,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用对人类或动物。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
相关内容
Reduce sources of error and variability in sensitive methods to quantify biomarkers by automating the SMC® immunoassay workflow with the Hamilton Microlab® STARlet liquid handling workstation.