Merck
所有图片(5)
Key Documents
40-122
Sigma-Aldrich
Belysa免疫分析曲线拟合软件
别名:
Belysa Software, Curve Fitting Tool
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
IB.31
描述
analysis of data from Luminex®, ELISA and SMCxPRO®
技術
ELISA: suitable (data analysis)
一般說明
Belysa允许用户分析从Luminex®(RUO Magpix、LX200、FM3D & INTELLIFLEX) 多重免疫分析阅读器、SMCxPRO®和ELISA平台输出的.csv文件中的数据。从不同曲线模型(4PL、5PL、Linear等)的应用和拟合开始,该软件进一步允许用户评估其96或384孔分析的偏差,如重复%CV或标准曲线的预期回收率。用户定义的标志系统允许用户轻松识别需要仔细查看的井,同时还提供有关数据点的信息,例如其相对于分析的LLOQ或LOD的位置。完成单个板后,进一步的功能允许在运行内或在分析批次之间比较多个标准曲线,使用斜率比来评估相似性。通过对单板和多曲线的密切评估,Belysa允许您确认您的方法可重复。
應用
该软件用于评估从Luminex®、ELISA或SMCxPRO®平台获得的96或384孔免疫分析的数据,以确保方法的一致性。软件功能包括:板图制作、曲线拟合、CV %、回收率Ρ%、结果计算和标准曲线比较。
研究类别:
  • Milliplex®
  • ELISA
  • SMCxPRO®
包裝
1盒(包含两个USB)
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany