Key Documents
GF091
Sigma-Aldrich
可溶性 RANK 配体 (sRANKL) 蛋白,重组人
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
别名:
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
輸入
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... TNFSF11(8600)
一般說明
RANKL 和 RANK 是 TNF 配体和受体超家族的成员,在特异性免疫和骨转换的调节中发挥重要作用。RANK(受体)最初被鉴定为树突状细胞膜蛋白,通过与 RANKL 相互作用增强树突状细胞在混合淋巴细胞反应中刺激幼ï稚 T 细胞增殖的能力,从而促进 RANK + T 细胞的存活,并调节 T 细胞依赖性免疫反应。RANKL 在多种细胞中表达,包括成骨细胞、成纤维细胞、活化的 T 细胞和骨髓基质细胞,也能够与称为 OPG 的诱饵受体相互作用。可溶性 OPG 与 sRANKL 的结合通过中断基质细胞和破骨细胞祖细胞之间的信号传导来抑制破骨细胞生成,从而导致骨和软骨的过度积累。
产品来源:大肠埃希菌
在大肠杆菌中产生的重组人 sRANKL。该蛋白质是包含 RANKL 的 TNF 同源区(176 个氨基酸残基)的 20.0 kDa 多肽。序列:MEKAMVDGSW LDLAKRSKLE AQPFAHLTIN ATDIPSGSHK VSLSSWYHDR GWAKISNMTF SNGKLIVNQD GFYYLYANIC FRHHETSGDL ATEYLQLMVY VTKTSIKIPS SHTLMKGGST KYWSGNSEFH FYSINVGGFF KLRSGEEISI EVSNPSLLDP DQDATYFGAF KVRDID
原产地:美国
外觀
无菌过滤,然后用 5 mM 磷酸钠 (pH 7.6 + 75 mM NaCl) 冻干。 用蒸馏水复溶至浓度为 0.1-1 mg/mL,作为储备溶液。 然后可以将溶液稀释到其他水性缓冲液中,现配现用。
儲存和穩定性
冻干粉在室温下可稳定保存数周,但自接收之日起,最好在-20°C下保存长达一年。 复溶后的储液可在2°-8°C下储存一周,但建议将未稀释的等分试样在-20°C下储存以延长使用时间。 应避免反复冻/融循环。
分析報告
比活度:通过使用 5.0-10.0 ng/mL 的浓度范围在 RAW264.7 细胞中诱导破骨细胞形成的能力来确定。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1