主要文件
CUP0300
Millipore
Cogent ® µScale TFF系统 100–240 VAC,50–60 Hz
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
材料
316L stainless steel holder (filter)
PTFE stir bar(s)
Tygon® PVC tubing
plastic tubing (GORE STA-PURE (platinum-cured silicone expanded PTFE))
polycarbonate valve (vent)
polypropylene fitting (Luer)
polysulfone flow cell
silicone O-ring (for vent)
silicone O-ring
titanium sensor (pressure)
特點
holdup volume< 3 mL (excluding cassette)
製造商/商標名
Cogent®
參數
0-5.5 bar max. inlet pressure (0-80 psi)
0.02-0.33 L/min flow rate
1 L sample volume
16 mL min. working volume
4-25 °C temperature
高度
62 cm (24.40 in.)
寬度
41 cm (16.14 in.)
深度
48 cm (18.89 in.)
過濾面積
0.005-0.0264 m2
重量
30 kg (66 lb)with holder
成分
包括样品罐、Pellicon® 膜夹具和完整的管路组件和传感器
規格
Cogent® μScale 系统符合低电压指令 73/23/EEC 和 EMC 指令 89/336/EEC 的要求,并带有 CE 标志。
法律資訊
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.