材料
316L stainless steel
製造商/商標名
Pellicon®
參數
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
高度
25.4 cm (10 in.)
長度
28 cm (11 in.)
寬度
19 cm (7.5 in.)
重量
24 kg (52 lb)
一般說明
Pellicon®不锈钢支架
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany