材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
過濾器長度 × 寬度
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
厚度
40 μm , typical
基質
Biopore™
孔徑
0.4 μm pore size
運輸包裝
ambient
一般說明
Filter Code: BGCM
法律資訊
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13