主要文件
FHLC04700
Millipore
LCR滤膜
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
PTFE膜滤器,孔径0.45 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
130 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
140 μm , maximum
重量法萃取物
0.5%
孔徑
0.45 μm pore size
80 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
LCR滤膜是一种没有支撑的亲水性PTFE滤膜,与所有常用的HPLC溶剂相容。该膜经过特殊处理,去除了残留的萃取物,确保不会向您的 HPLC 溶剂中添加任何东西,从而提供更清晰的分析结果。
特点 & 优势:
•亲水膜可用于过滤水性液体,无需事先润湿
•超净膜不会在样品或溶剂中添加可萃取物
应用:
HPLC 流动相过滤;澄清酸、碱和稀释蛋白溶液;分离 RNA
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:FHLC
應用
  • HPLC 流动相过滤
  • 澄清酸、碱和稀释蛋白质溶液
  • 分离RNA
  • 微塑料分析