主要文件
HAWP01300
Millipore
MF-Millipore 膜滤器,0.45 µm 孔径
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
别名:
MCE膜滤器,0.45 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
13 mm
過濾器直徑
13 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
2.5%
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
起泡點
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
- 用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法兼容
滤器编码:HAWP
應用
  • 澄清水溶液
  • 颗粒去除
  • 颗粒分析
  • 微生物学分析
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Yuhua Deng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(2), 47-47 (2020-02-28)
Microbial ecosystems interact with the human body and affect human health. The microbial community on the ocular surface remains an underexplored territory despite its importance as the first line of defense barrier that protects the eye and ultimately sight. We