主要文件
AP1529325
Millipore
玻璃纤维预滤膜,AP15,293MM,25片/盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
參數
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
293 mm
孔徑
1.0 μm pore size
90 % porosity
運輸包裝
ambient
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13