材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直徑
142 mm
過濾器直徑
142 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
70 % porosity
起泡點
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:GVWP
應用
无菌过滤生物溶液
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜进行液体的除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌、霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
- 储存申明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3