材料
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Lynx®
參數
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
長度 × 寬度
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
接頭
1.5 in. Tri-Clover inlet
1 in. outlet hose barb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
灭菌方法
γ兼容,最高50 kGy;135 °C下蒸汽灭菌30分钟(关闭)2次
γ兼容,最高50 kGy;135 °C下蒸汽灭菌30分钟(关闭)2次
法律資訊
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany