生物源
goat
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APOB(338)
特異性
载脂蛋白B.单特异性,采用纯抗体与2X合并人血清和纯合并人血浆进行IEP检测。
免疫原
纯化的人载脂蛋白B。
應用
抗载脂蛋白B抗体是一种用于IP &WB的抗载脂蛋白B抗体。
研究子类别
脂代谢 & 体重调节
脂代谢 & 体重调节
研究类别
代谢
代谢
蛋白质印迹
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
外觀
根据需要通过固相色谱法进行去纤维蛋白、脱脂和吸收。 在0.05 M Tris-HCl pH 7.5、0.5 M NaCl和0.1%叠氮化钠中的山羊抗血清。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下12个月。应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
肝脏,HepG2细胞
肝脏,HepG2细胞
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
A malfunction in triglyceride transfer from the intracellular lipid pool to apoB in enterocytes of SOD1-deficient mice.
Febs Letters null
Antisense oligonucleotide-induced alternative splicing of the APOB mRNA generates a novel isoform of APOB.
BMC Molecular Biology null
Erythrocyte-bound apolipoprotein B in relation to atherosclerosis, serum lipids and ABO blood group.
Testing null
Journal of lipid research, 61(9), 1271-1286 (2020-07-11)
Angiopoietin-like protein (ANGPTL)3 regulates plasma lipids by inhibiting LPL and endothelial lipase (EL). ANGPTL3 inactivation lowers LDL-C independently of the classical LDLR-mediated pathway and represents a promising therapeutic approach for individuals with homozygous familial hypercholesterolemia due to LDLR mutations. Yet
Lipoprotein profiles in SCID/uPA mice transplanted with human hepatocytes become human-like and correlate with HCV infection success.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null