主要文件
ALP30
Sigma-Aldrich
人载脂蛋白B
别名:
ApoB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
solid
製造商/商標名
Chemicon®
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... APOB(338)
一般說明
产品来源:人血浆,新鲜,非冷冻。抗HIV-1、抗HIV-2、抗HCV、抗HBc和HBsAg检测呈阴性。
存在两种形式的 Apo B:Apo B-100 和 Apo B-48。第一种是在 VLDL 和 LDL 中发现的,由肝脏产生。第二个存在于乳糜微粒中,起源于肠道。
从通过密度梯度超速离心(1.03-1.05 g/ml密度范围)分离的LDL中纯化载脂蛋白B,然后在10 mM脱氧胆酸盐、50 mM NaCl、50 mM Na2CO3、pH值10中进行分子排阻色谱法分析(Walsh &Atkinson 1983)。
性质:
Mr为550 kD的载脂蛋白B是LDL中发现的主要蛋白,负责细胞从血浆中摄取LDL颗粒(Goldstein &Brown 1982)。通过该程序制备的载脂蛋白B是聚集的。聚集体不能被0.45 mm过滤器截留,而只能迁移很短的距离到5%SDS PAGE凝胶中。在分离缓冲液中,载脂蛋白B可得到略微浑浊的稳定溶液。
外觀
从50 mM Na2CO3,pH值10、50 mM NaCl和10 mM脱氧胆酸钠溶液中冻干。无菌。
儲存和穩定性
将冻干物料在<=-20°C保存6个月。 添加去离子水复溶至1mL。如果脱氧胆酸盐被去除,载脂蛋白B-100将缓慢聚集并变得不溶。复溶后,在+2-8°C下保存长达4周。
分析報告
通过IEP对全人血清的抗血清进行单弧法。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3