主要文件
L8292
Sigma-Aldrich
低密度脂蛋白 来源于人类血浆
lyophilized powder
别名:
β-脂蛋白, LDL, 低密度脂蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
human plasma
品質等級
形狀
lyophilized powder
包裝
vial of ~5 mg protein
技術
cell culture | stem cell: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... APOA1(335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
低密度脂蛋白(LDL)通过脂解和脂质转移步骤合成。它们由肝细胞中的 LDL 受体吸收后由极低密度脂蛋白(VLDL)形成。人血浆中理想的LDL 正常水平是 130 mg/dL。I它被称为坏胆固醇。
應用
来自人血浆的低密度脂蛋白已被用于:
  • 评估其在单核细胞衍生的朗格汉斯细胞(MDLC)中的抗朗格汉斯细胞(LC)分化活性
  • 制备氧化低密度脂蛋白 (ox-LDL)
  • 作为脂蛋白标准通过脂质染色定量测定从 HH23 胚胎中的胚胎脑脊液(eCSF)
脂蛋白用于研究培养皿上固定的纳米片段的表面密度对脐带血造血干细胞和祖细胞体外扩增的影响。它还用于通过渗透具有纳米片段的膜分离和培养脐带血中的造血干细胞。
生化/生理作用
LDL和HDL负责在血浆中运输饮食和内源胆固醇。LDL是胆固醇和胆固醇脂的主要载体,组成了血浆中总脂蛋白的一半以上。LD通过受体介导内吞作用,被肝脏和其他组织吸收。LDL受体的胞浆结构域帮助形成被小窝,膜上的受体富集区域。受体配体结合域识别LDL上的 apo-B100,导致包被网格蛋白的囊泡形成。ATP依赖质子泵减低囊泡内的pH,导致LDL从它的受体上脱离。当网格蛋白囊泡和溶菌酶融合丧失,会导致多肽和胆固醇脂酶水解。LDL受体会循环至细胞膜。胰岛素,三碘甲状腺原氨酸和地塞米松被证明参与调解LDL受体介导的摄入。
低密度脂蛋白颗粒的载脂蛋白成分与动脉内膜中的细胞外基质相互作用,导致它们的滞留。低密度脂蛋白是动脉粥样硬化性心血管疾病进展的主要驱动因素。
物理性質
低密度脂蛋白比VLDL和IDL(26nm)(MW大约3.5百万)分子质量小,而且更稠密 (~1.04)。LDL蛋白质组分是载脂蛋白 B100。LDL含有20-22%蛋白质,10-15%甘油三酯,20-28%磷酸酯,37-48%胆固醇脂和8-10%胆固醇。
準備報告
冻干品,来自 0.15M NaCl 和 0.01%EDTA 溶液,pH 7.4
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Interaction between SCO-spondin and low density lipoproteins from embryonic cerebrospinal fluid modulates their roles in early neurogenesis
Vera A, et al.
Frontiers in Neuroanatomy, 9, 72-72 (2015)
LDL Cholesterol:" Bad" Cholesterol or Bad Science?
Colpo, Anthony
Journal of American Physicians and Surgeons, 10(3), 83-83 (2005)
The formation of LDL: mechanisms and regulation.
Havel, RJ
Journal of Lipid Research, 25(13), 1570-1576 (1984)
Gaëlle Picarda et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(9), 3716-3728 (2016-03-27)
Langerhans cells (LCs) are epithelial APCs that sense danger signals and in turn trigger specific immune responses. In steady-state, they participate in the maintenance of peripheral tolerance to self-antigens whereas under inflammation LCs efficiently trigger immune responses in secondary lymphoid
Li-Ying Chen et al.
Acta biomaterialia, 8(5), 1749-1758 (2012-01-28)
Umbilical cord blood (UCB) is an attractive source of hematopoietic stem and progenitor cells for hematopoietic stem cell (HSC) transplantation. However, the low number of HSCs obtainable from a single donor of UCB limits direct transplantation of UCB to the
商品
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.