Key Documents
AB2963
Sigma-Aldrich
抗MMP-3抗体,NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, transin-1, proteoglycanase, stromelysin-1, Transin-13
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rhesus macaque, human
物種活性(以同源性預測)
chimpanzee (100% sequence homology), rhesus monkey (100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP3(4314)
一般說明
MMP-3(基质金属蛋白酶 3),也称为基质溶酶 1,是锌内肽酶的基质金属蛋白酶(MMP)家族的成员。在胚胎发育、形态发生和组织重塑过程中,需要 MMP’s 去除细胞外基质机制。金属蛋白酶的内源性组织抑制剂(TIMPs)负责调节 MMP-3。该系统的任何破坏都可能导致关节炎、转移、动脉粥样硬化和肿瘤生长等疾病。
特異性
其他同源性:小鼠和大鼠(具有 64% 的序列同源性)。
该抗体识别 MMP-3 的 N 端。
免疫原
对应于人 MMP-3 N 末端 的 KLH 偶联的线性肽。
表位:N端
應用
使用该抗 MMP-3 抗体(N 末端,经过验证可用于 WB IH(P))-检测 MMP-3。
免疫组化分析:先前批次的抗体以 1:600 的稀释度在大肠癌和导管癌组织中检测到 MMP-3。
研究子类别
MMPs & TIMPs
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹在 PMA 处理的 HL-60 浓缩的培养基中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.1-1 µg/mL 的该抗体可在 10 µg PMA 处理的 HL-60 浓缩培养基中检测 MMP-3。
標靶描述
观测值〜58 kDa。
在 〜78 kDa 处可以观察到一个未表征的条带
聯結
替代:AB812
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
经 PMA 处理的 HL-60 浓缩的培养基
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
A V Stone et al.
Osteoarthritis and cartilage, 23(10), 1780-1789 (2015-06-03)
Meniscus injury increases osteoarthritis risk but its pathobiology in osteoarthritis is unclear. We hypothesized that older adult vervet monkeys would exhibit knee osteoarthritic changes and the degenerative menisci from these animals would secrete matrix metalloproteinases (MMPs) and pro-inflammatory cytokines that
Alexis Rugamba et al.
Cells, 10(7) (2021-07-03)
Recently, natural compounds have been used globally for cancer treatment studies. Silibinin is a natural compound extracted from Silybum marianum (milk thistle), which has been suggested as an anticancer drug through various studies. Studies on its activity in various cancers
Dong Young Kang et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
Targeted therapy based on natural compounds is one of the best approaches against non-small cell lung cancer. Ursolic acid (UA), a pentacyclic triterpenoid derived from medicinal herbs, has anticancer activity. Studies on the molecular mechanism underlying UA's anticancer activity are