主要文件
AB1975
Sigma-Aldrich
抗脑啡肽,Met抗体
serum, Chemicon®
别名:
Anti-PE, Anti-PENK-A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
適合性
not suitable for Western blot
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Penk(29237)
一般說明
Met脑啡肽是一种内源性阿片肽神经递质,天然存在于包括人类在内的许多动物的大脑中。蛋氨酸脑啡肽(Met脑啡肽)是一种五肽,在低剂量时似乎可以增强免疫功能,而在高剂量时则可以抑制。该分子在中枢神经紧张、神经内分泌和免疫系统中起作用。在大脑发育过程中,Met脑啡肽被认为是生长因子。Met脑啡肽可能具有增强癌症或AIDS免疫功能的作用。
特異性
Met脑啡肽
免疫原
Met脑啡肽,血蓝蛋白结合物。
應用
免疫组化(采用免疫过氧化物酶检测*):48小鼠孵育,4°C。
脊髓神经纤维(大鼠):1:2,000-1:4,000。
免疫荧光*:过夜孵育,+2-8°C
十二指肠内分泌细胞 & 神经纤维(猪):1:2,000
回肠内分泌细胞 & 神经纤维 μ豚鼠):1:4,000。
*固定剂-任何交联剂
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经炎症 & 疼痛
激素 & 受体
研究类别
神经科学
该抗脑啡肽,Met抗体经过验证可用于IH中,以用于检测脑啡肽。
標靶描述
0.6 kDa
聯結
替代品:AB5026
外觀
在0.05%叠氮化钠中的血清
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 12 个月。 应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
在大鼠脑/冠状切片上进行测试
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Heinz Künzle
Journal of anatomy, 212(6), 795-816 (2008-05-31)
Although there are remarkable differences regarding the output organization of basal ganglia between mammals and non-mammals, mammalian species with poorly differentiated brain have scarcely been investigated in this respect. The aim of the present study was to identify the pallidal
K J Dougherty et al.
Neuroscience, 163(3), 909-919 (2009-06-30)
The synthesis enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD65 or GAD67) identifies neurons as GABAergic. Recent studies have characterized the physiological properties of spinal cord GABAergic interneurons using lines of GAD67-green fluorescent protein (GFP) transgenic mice. A more complete characterization of their