Merck
所有图片(8)
主要文件
AB5804
Sigma-Aldrich
抗胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗体
serum, Chemicon®
别名:
glial fibrillary acidic protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, bovine, canine, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GFAP(2670)
一般說明
胶质纤维酸性蛋白是一种III类中间丝。GFAP是星形胶质细胞中间丝的主要成分,并且是一种细胞特异性标记,可在中枢神经系统发育过程中将分化的星形胶质细胞与其他神经胶质细胞区分开。
特異性
由于同源性,预期该抗体将与大多数哺乳动物GFAP发生反应。与其他物种的反应性尚未得到确认。
识别胶质纤维酸性蛋白(GFAP)。
免疫原
纯化的牛GFAP
應用
免疫组化(石蜡):
先前批次的代表性图像。
免疫细胞化学:
先前批次的1:1000稀释液用于免疫细胞化学:
抗胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗体是一种针对胶质纤维酸性蛋白(GFAP)的抗体,用于IC、IH、IH(P),产品引用次数超过65次。
研究子类别
神经 & 胶质标记
研究类别
神经科学
品質
采用免疫组化法对脑组织、星形胶质细胞和神经元进行常规评估。
免疫组化(石蜡)分析:
人脑的GFAP(IHC2078)染色。用pH 6.0的柠檬酸盐缓冲液预处理的组织。 使用带有HRP-DAB的IHC-SelectDetection预稀释的多克隆抗体。胶质细胞染色强烈(棕色)
柠檬酸盐缓冲液最佳染色表位修复:人脑
標靶描述
50kda
聯結
替代品:AB1540
外觀
兔血清。调理液。不含防腐剂。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C下稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
小鼠脑组织、大鼠星形胶质细胞、大鼠神经元。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Damir Sapunar et al.
Pain, 152(5), 1173-1181 (2011-03-08)
Neuropeptide Y (NPY) has an important but still insufficiently defined role in pain modulation. We therefore examined the ability of NPY to modulate experimentally induced neuropathic pain by injecting it directly into dorsal root ganglion (DRG) immediately following spinal nerve
Inhibition of CXCR1 and CXCR2 chemokine receptors attenuates acute inflammation, preserves gray matter and diminishes autonomic dysreflexia after spinal cord injury.
Marsh DR, Flemming JM
Spinal Cord null
Astrogliosis in EAE spinal cord: derivation from radial glia, and relationships to oligodendroglia.
Peter Bannerman,Ashleigh Hahn,Athena Soulika,Vittorio Gallo,David Pleasure
Glia null
Congenital anomalies and rhabdoid tumor associated with 22q11 germline deletion and somatic inactivation of the SMARCB1 tumor suppressor.
Toth, G; Zraly, CB; Thomson, TL; Jones, C; Lapetino, S; Muraskas, J; Zhang, J; Dingwall, AK
Genes Chromosomes Cancer null
Expression patterns and subcellular localization of the Down syndrome candidate protein MNB/DYRK1A suggest a role in late neuronal differentiation
Hammerle, B. et al.
The European Journal of Neuroscience, 17(11), 2277-2286 (2003)
商品
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
实验方案
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.