物種活性
human, mouse
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原序列
LEGEENRITIPVQTFSNLQIRETSLDTKSVSEGHLKRNIVVKTVEMRDGEVIKESKQEHKD
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GFAP(2670)
免疫原
胶质细胞原纤维酸性蛋白
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST85954
外觀
含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Journal of biomedical science, 25(1), 10-10 (2018-02-09)
Morphine is widely used in clinical practice for a class of analgesic drugs, long-term use of morphine will cause the action of tolerance. MicroRNAs have been reported to be involved in morphine analgesic tolerance.. Forty male SD rats were selected
Molecular medicine reports, 19(1), 533-540 (2018-11-30)
Cytotoxicity of β-Amyloid (Aβ) is a major contributor to the pathogenesis of Alzheimer's disease. Dexmedetomidine (Dex) has been revealed to have multiple neuroprotective actions as a clinical anesthetic agent. The aim of the present study was to investigate the protection
Molecular medicine reports, 17(2), 3170-3177 (2017-12-20)
Radial glia are key neural progenitors involved in the development of the central nervous system. Tyrosine-protein phosphatase non‑receptor type 11 (Shp2) is a widely expressed intracellular enzyme with multiple cellular functions. Previous studies have revealed the critical role of Shp2 in a
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 4754195-4754195 (2020-09-24)
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia characterized by progressive loss of cognitive functions due to neuronal death mainly in the hippocampal and cortical brain. Sulforaphene (SF) is one of the main isothiocyanates isolated from a Chinese
Experimental and therapeutic medicine, 16(3), 2219-2228 (2018-09-07)
Strokes are a major cause of neurological disability. Stem cell replacement therapy is a potential novel strategy of treating patients that have experienced strokes. The present study examined the protective role of neural stem cell (NSC) administration in oxygen-glucose deprivation