主要文件
8.41502
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylmaleic anhydride
for synthesis
别名:
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O3
CAS号:
分子量:
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
212-165-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
mp
96 °C
密度
1.107 g/cm3 at 100 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
InChI 密鑰
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3