主要文件
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
别名:
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4O3
CAS号:
分子量:
112.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
210-459-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 47 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-214 °C/1013 hPa
mp
7-8 °C
轉變溫度
flash point 111 °C
密度
1.243 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI 密鑰
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
231.8 °F
閃點(°C)
111 °C