蒸汽壓力
1.33 hPa ( 44 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
475 °C (DIN 51794)
效力
1090 mg/kg LD50, oral (Rat)
2620 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-7.1 % (v/v)
pH值
0.8 (20 °C, 550 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
51-53 °C
轉變溫度
flash point 103 °C
密度
1.32 g/cm3 at 55 °C
體積密度
700‑800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI 密鑰
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
應用
- 马来酸酐化学修饰聚丙烯:该文探究用马来酸酐(MAH)通过熔融接枝对聚丙烯进行改性。结论揭示马来酸酐浓度变化如何影响聚合物性能(Ebadi-Dehaghani et al., 2014)。
- 邻苯二甲酸酐的可再生生产:研究用生物质来源的呋喃和马来酸酐合成邻苯二甲酸酐,强调以环保方式生产用途广泛的工业化学品(Mahmoud et al., 2014)。
- 提高生物聚合物性能:研究用马来酸酐作为天然纤维强化聚乳酸复合材料的相容剂,提高复合材料的机械和热性能(Yu et al., 2014)。
- 提高电子性能:本文报告马来酸酐接枝聚合物的应用,它可大幅提高材料的电性能,可应用于各种先进电子和工程领域(Zhou et al., 2016)。
分析報告
含量(吗啉法): ≥ 99,0 %(m)
熔程(下限值): ≥ 51 °C
熔程(上限值): ≤ 54 °C
同一性(IR):符合
熔程(下限值): ≥ 51 °C
熔程(上限值): ≤ 54 °C
同一性(IR):符合
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.4 °F
閃點(°C)
103 °C