Merck
89529
Supelco
马来酸酐
analytical standard
别名:
2,5-呋喃二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2O3
CAS号:
分子量:
98.06
Beilstein:
106909
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
0.16 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
870 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI 密鑰
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)