主要文件
8.22293
Sigma-Aldrich
2-硝基苯甲醛
for synthesis
别名:
2-硝基苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(NO2)C6H4CHO
CAS号:
分子量:
151.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
209-025-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI 密鑰
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成的2-硝基苯甲醛。CAS号552-89-6,EC号209-025-3。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 41 °C
熔程(上限值): ≤ 43 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2