主要文件
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
别名:
4-Nitrobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(NO2)C6H4CHO
CAS号:
分子量:
151.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
209-084-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
效力
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChI 密鑰
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2