主要文件
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
别名:
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-986-9
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
crystals
pH值
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/20 hPa
mp
30-34 °C
轉變溫度
flash point 81 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
81 °C