Key Documents
8.20252
Sigma-Aldrich
硫化二丁基
for synthesis
别名:
硫化二丁基
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
146.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352113
酶委員會索引編號:
208-870-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
26 hPa ( 80 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188.7 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
轉變溫度
flash point 62 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 96.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.837 - 0.839
鉴定(IR):通过测试
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup