等級
ACS reagent
for analytical purposes
品質等級
蒸汽壓力
268 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0001% Peroxide (as H2O2)
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.03% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
運動黏度
0.464 cSt(20 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
轉變溫度
flash point -28 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
- 液相色谱与数据无关采集质谱联用技术在N-乙基庚酮代谢物分析中的应用。:这项研究利用液相色谱-质谱法进行代谢物分析,突出了叔丁基甲醚在复杂样品分析中的先进分析能力。该研究证明了其在检测各种代谢物方面的有效性,有助于高通量分析技术的发展(Mazzarino等人,2021年)。
- 从液体生物样品中提取脂质用于高通量脂质组学。:本文探讨了叔丁基甲醚从生物样品中提取脂质的应用,促进了高通量脂质组学分析。该方法的效率和可靠性得到了证明,使其成为大规模生物化学研究的宝贵工具(Furse等人,2020年)。
- 一种灵敏有效的用于通过GC-MS/MS高通量测定九种拟除虫菊酯尿代谢物的方法及其在日本儿童样本中的应用。:这项研究提出了一种使用GC-MS/MS分析尿代谢物的高通量方法,其中叔丁基甲醚在样品制备中起着至关重要的作用。该研究强调了该方法的灵敏度及其在大规模人群研究中的适用性(Ueda等人,2018年)。
- 用免疫亲和柱净化和液相色谱法测定婴儿食品中赭曲霉毒素A:实验室间研究。:这项研究在婴儿食品中赭曲霉毒素A检测的净化过程中使用了叔丁基甲醚,证明了其通过强大的分析技术确保食品安全的作用(Burdaspal等人,2001年)。
聯結
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup