主要文件
8.18044
Sigma-Aldrich
Lithium
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
别名:
Lithium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Li
CAS号:
分子量:
6.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141803
酶委員會索引編號:
231-102-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 723 °C)
品質等級
mp
179 °C
密度
0.534 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Li]
InChI
1S/Li
InChI 密鑰
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay of Li: ≥ 99.0 %
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4