化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 455-547-99
電阻係數
9.446 μΩ-cm, 20°C
長度
165 mm
直徑
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li]
InChI
1S/Li
InChI 密鑰
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1