Key Documents
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
别名:
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
F5Sb
CAS号:
分子量:
216.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-021-8
NACRES:
NA.22
品質等級
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp
7 °C
密度
2.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
InChI 密鑰
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2