等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
scales
自燃溫度
230 °C (DIN 51794)
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
55-60 °C
轉變溫度
flash point 195 °C
密度
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI 密鑰
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
383.0 °F
閃點(°C)
195 °C