主要文件
8.18704
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
for synthesis
别名:
Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15OH
CAS号:
分子量:
242.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
253-149-0
NACRES:
NA.22
bp:
305-330 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥95% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
235 °C (DIN 51794)
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
305-330 °C/1013 hPa
mp
46-52 °C
轉變溫度
flash point 155 °C (DIN 51758)
溶解度
<0.0001 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 50 °C
體積密度
410‑450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI 密鑰
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test