Key Documents
8.04778
Sigma-Aldrich
芷香酮
for synthesis
别名:
芷香酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O
CAS号:
分子量:
192.30
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
232-396-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.0013 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 117 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI 密鑰
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
應用
用于合成的芷香酮。CAS 8013-90-9,摩尔质量192.3 g/mol。
分析報告
总和α-和β – 异构体(GC): ≥ 90.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.929 - 0.935
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
242.6 °F
閃點(°C)
117 °C