主要文件
8.18619
Sigma-Aldrich
ß-Ionone
for synthesis
别名:
ß-Ionone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O
CAS号:
分子量:
192.30
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-224-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
oil
效力
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
運動黏度
11.8 cSt(20 °C)
mp
-35 °C
轉變溫度
flash point 126 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI 密鑰
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup