主要文件
70793
Millipore
BugBuster® His•Bind® 纯化试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
NACRES:
NA.56
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
wet ice
成分
•2 × 100 mlBugBuster 蛋白提取试剂
•10,000 U苯甲酸酯酶核酸酶,纯度 > 90%
•10 mlHis•结合树脂
•1His•结合缓冲液试剂盒
•pkg/4色谱柱
警告
毒性:多个毒性值,请参阅 MSDS(O)
其他說明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
respiratory tract irritation
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.