主要文件
524390
Sigma-Aldrich
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥99% (HPLC), solid (crystalline), PKC activator, Calbiochem
别名:
佛波醇-12,13-二丁酸酯, PDBu,PKC激活剂II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H40O8
CAS号:
分子量:
504.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
产品名称
佛波醇-12,13-二丁酸酯, Strong irritant for mouse skin, but only moderately active as a tumor promoter.
描述
RTECS - EK7767000
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid (crystalline)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to pale yellow
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
InChI 密鑰
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
一般說明
对小鼠皮肤有强刺激性,但作为促癌剂只有中等活性。激活蛋白激酶C(PKC)。刺激Na+-K+ATP酶的磷酸化,从而抑制其活性。在培养的肝细胞中促进iNOS的表达。PDBu可以在水溶液中稀释至30 µM,因此通常用于结合研究或需要高浓度的应用中。在培养中,PDBu比PMA更容易从细胞中去除。
生化/生理作用
主要靶标
Na+,K+- ATP酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:高毒性 & 致癌性/致畸性(I)
準備報告
仅在使用前再用水相缓冲液进行稀释。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。DMSO贮备液在-20°C可稳定保存长达 6 个月。DMSO贮备液在频繁使用时可能会积水。贮备液中存在的水将会加速产物的分解,导致在2-3个月内活性的明显下降。
其他說明
Fisone, G., et al. 1995.J. Biol. Chem. 270, 2427.
Lee, E.J., et al. 1994.Brain Res. 665, 127.
Critz, S.D., et al. 1993.J. Neurochem.60, 1175.
Iredale, P.A., et al. 1993.Biochem.Pharmacol.45, 611.
Critz, S.D., and Byrne J.H.1992.J. Neurophys.68, 1079.
Hortelano, S., et al. 1992.J. Biol. Chem. 267, 24937.
Ward C.A., and Moffat, M.P. 1992.J. Mol.Cell.Cardiol.24, 937.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Nayara C Leite et al.
Cell reports, 32(2), 107894-107894 (2020-07-16)
Understanding the root causes of autoimmune diseases is hampered by the inability to access relevant human tissues and identify the time of disease onset. To examine the interaction of immune cells and their cellular targets in type 1 diabetes, we