化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
4.7 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light beige
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种靶向NEDD8活化E1酶NAE核苷酸结合位点并经历NAE催化的共价NEDD8加合物形成的细胞渗透性AMP模拟物,而该加合物反过来会作为一种紧密集合、ATP竞争性NAE抑制剂(IC50 = 4.7 nM),针对UAE/UBA1、UBA6/UBE1L2、SAE、ATG7、腺苷受体A1/A2A/A2B/A3或一组12种的细胞激酶表现了极大减低或很低的效力。选择性降低细胞内Ubc12-NEDD8而非Ubc9-SUMO或Ubc10-Ub硫酯的形成(24小时内HCT-116培养物中的ICmax = 90 nM),从而导致cullin-RING连接酶底物升高。在体外(IC50从50 nM到1.03 µM)和体内鼠异种移植模型(30至60 mg/kg,通过s.c.)中均显示出可通过凋亡诱导而对各种癌细胞的生长进行抑制。
一种靶向NEDD8活化E1酶NAE核苷酸结合位点并经历NAE催化的共价NEDD8加合物形成的细胞渗透性AMP模拟物,而该加合物反过来会作为一种紧密集合、ATP竞争性NAE抑制剂(IC50 = 4.7 nM),针对Ub活化酶UAE/UBA1、Ub样修饰剂活化酶UBA6/UBE1L2、SUMO活化酶SAE、Ub样修饰剂活化酶ATG7(分别的IC50 = 1.5, 1.8, 8.2和>10 µM)、腺苷受体A1/A2A/A2B/A3或一组12种的细胞激酶(IC50 >10 µM)表现了极大减低或很低的效力。选择性降低细胞内Ubc12-NEDD8而非Ubc9-SUMO或Ubc10-Ub硫酯的形成(24小时内HCT-116培养物中的ICmax = 90 nM),从而导致CRL(cullin-RING连接酶)底物CDT1、NFE2L2/NRF2和p27的积聚而不影响总体细胞蛋白的转换。在体外(IC50从50 nM到1.03 µM)和体内鼠异种移植模型(30至60 mg/kg;q.d.或b.i.d通过s.c.)中均显示出可通过凋亡诱导而对多种起源癌症的生长进行抑制。
生化/生理作用
可逆:否
细胞可渗透性:具有
首要靶标
NEDD8活化酶
NEDD8活化酶
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行溶解。
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他說明
Milhollen, M.A., et al. 2010.Blood116, 1515.
Brownell, J.E., et al. 2010.Mol.Cell37, 102.
Soucy, T.A., et al. 2009.Nature458, 73.
Brownell, J.E., et al. 2010.Mol.Cell37, 102.
Soucy, T.A., et al. 2009.Nature458, 73.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2